Läs mer
Rifampicin, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10396743 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10396743 5 g Amber Glass 5g
10103443 250 mg Amber Glass 250mg
10533325 1 g Amber Glass 1g
10562975 25 g Amber Glass 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10396743 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP26795
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Rifampicin
  • An antibiotic used to inhibit synthesis of proteins during recombinant protein expression in bacteria
  • Rif inhibits bacterial DNA-dependent RNA polymerase 
  • Rif can also be used as a selective agent for some strains
  • Mammalian RNA polymerase is not affected
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13292-46-1
Molekylformel C43H58N4O12
Molekylvikt (g/mol) 822.953
InChI-nyckel FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
Synonym Rif
PubChem CID 131839595
LEDER CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rifampicin
Typ Rifampicin
Fysisk form Solid
Smältpunkt 183°C
Förlust vid torkning < 1.0%
Förpackning Amber Glass
Färg Orange
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 97%
Merck Index 15, 8341
Formel vikt 822.96
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rifampin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.