Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rifampin, 95 %
Produktkod. 15515166 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15515166 1 g 1g
15513101 5 g 5g
15333786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15515166 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 455620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00 SEK
    405.65 SEK / 1g
    Save 60.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Rifampin (rifampicin), CAS # 13292-46-1, är ett syntetiskt rifamycinantibiotikum som verkar genom att hämma RNA- och DNA-syntes och uppvisar aktivitet mot tuberkulosmikroben.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Rifampin är ett antibiotikum av rifamycinklass syntetiserat för att likna föreningen isolerad från Amycolatopsis rifamycinica
Användningsområden
•Rifampin kan användas som ett bakteriostatiskt medel som förhindrar RNA- och DNA-syntes, särskilt i mykobakterier
•Det kan också fungera som ett antineoplastiskt medel, ett neuroprotektivt och hämmare av angiogenes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13292-46-1
Molekylformel C43H58N4O12
Molekylvikt (g/mol) 822.953
InChI-nyckel FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
PubChem CID 131839595
LEDER CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rifampin
Typ Rifampicin
Smältpunkt 183,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 2% max. (100 mg, 60 °C, 4 timmar) (vakuum)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig.
Formel vikt 822.94
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rifampin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.