Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rifampin, molekylärbiologiska reagens
Produktkod. 15463539
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463539 1 g 1g
15473539 5 g 5g
15483539 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15463539 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60836.03
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Rifampin (rifampicin), CAS # 13292-46-1, är ett syntetiskt rifamycin-antibiotikum som verkar genom att hämma RNA- och DNA-syntes och uppvisar aktivitet mot tuberkulosmikroorganismen. | CAS: 13292-46-1 | C43H58N4O12 | 822,953 g/mol
Antibiotikum effektivt mot mykobakterier. Kan också hämma DNA-polymeras Rifampin är ett antibiotikum som används vid behandling av tuberkulos och dess relaterade mikrobakteriella infektioner. Det är involverat i hämningen av DNA-polymeras och RNA-polymeras. Som ett klådstillande medel används det vid autoimmun kolestatisk leversjukdom och primär biliär cirros (PBC).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Rifampin är ett rifamycinklassat antibiotikum som syntetiserats för att likna den förening som isolerats från Amycolatopsis rifamycinica
Användningsområden
  • Rifampin kan användas som en bakteriostat som förhindrar RNA- och DNA-syntes, särskilt i mykobakterier
  • Det kan också fungera som antineoplastiskt, neuroprotektivt och hämmande angiogenes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13292-46-1
Molekylformel C43H58N4O12
Molekylvikt (g/mol) 822.953
MDL-nummer MFCD00151389
InChI-nyckel FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
Synonym Rifampicin
PubChem CID 131839595
LEDER CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rifampin
Typ Rifampicin
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 183 °C till 188 °C
Färg Brun/Röd till Orange
Kvantitet 1 g
Beilstein 5723476
Merck Index 14,8216
Löslighetsinformation Löslig i DMSO eller metanol. Löslig i vatten, etylacetat, kloroform, metanol, tetrahydrofuran och dimetylsulfoxid.
Formel vikt 822.94
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rifampin, Molecular Biology Grade
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Rifampicin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.