Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rifampin, molekylärbiologiska reagens
Beskrivning
Antibiotikum effektivt mot mykobakterier. Kan också hämma DNA-polymeras Rifampin är ett antibiotikum som används vid behandling av tuberkulos och dess relaterade mikrobakteriella infektioner. Det är involverat i hämningen av DNA-polymeras och RNA-polymeras. Som ett klådstillande medel används det vid autoimmun kolestatisk leversjukdom och primär biliär cirros (PBC).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Rifampin är ett antibiotikum av rifamycinklass syntetiserat för att likna föreningen isolerad från Amycolatopsis rifamycinica
Användningsområden
- Rifampin kan användas som ett bakteriostatiskt medel som förhindrar RNA- och DNA-syntes, särskilt i mykobakterier
- Det kan också fungera som ett antineoplastiskt medel, ett neuroprotektivt och hämmare av angiogenes
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rifampin |
| Typ | Rifampicin |
| Fysisk form | Pulver |
| Smältpunkt | 183 °C till 188 °C |
| Färg | Brun/röd till orange |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 5723476 |
| Merck Index | 14,8216 |
| Löslighetsinformation | Löslig i DMSO eller metanol. Löslig i vatten, etylacetat, kloroform, metanol, tetrahydrofuran och dimetylsulfoxid. |
| Formel vikt | 822.94 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Rifampin, Molecular Biology Grade
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Rifampicin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.