Läs mer
Rifampin, MP Biomedicals™
Produktkod. 17670917 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17670917 100 mg -
11465422 250 mg 250mg
17680917 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17670917 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02195490.1
Hämmar DNA-beroende bakteriellt RNA-polymeras. Rifampin, MP Biomedicals är ett bakteriedödande antibiotikum av rifamycingruppen som inte påverkar RNA-polymeras från däggdjur. Det används för att behandla tuberkulos och tuberkulosrelaterad mykobakteriell infektion
Verkningssätt: Hämmar initiering av RNA-syntes genom att binda tillβ -underenhet av RNA-polymeras. Det hämmar sammansättningen av DNA och protein till mogna viruspartiklar.
  • Behandlar tuberkulos och tuberkulosrelaterade mykobakteriella infektioner
  • Används i stor utsträckning som klådstillande medel vid autoimmun kolestatisk leversjukdom, primär biliär cirros (PBC)
  • Det har visat sig orsaka hepatit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13292-46-1
Molekylformel C43H58N4O12
Molekylvikt (g/mol) 822.953
InChI-nyckel FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
Synonym Rifamycin AMP, Rifampicin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifampicin
PubChem CID 131839595
LEDER CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Specifikationer
Fysisk form Pulver
Abs. λ max (methanol): 237–239, 334–338, 475–479nm
Smältpunkt 183°C to 188°C (decomposition)(literature)
Extinktionskoefficient EmM (max absorbance, phosphate buffer, pH 7.38): 33.20 (237nm); 32.10 (255nm); 27.00 (334nm);15.40 (475nm) (Lit.)
Kvantitet 100 mg
Optisk rotation [α]D25°=+10.6° (c=0.5% in CDCl3)(Lit.)
Löslighetsinformation Soluble in chloroform (349mg/mL, 25°C), DMSO (∽100mg/mL), ethyl acetate (108mg/mL, 25°C), methanol (16mg/mL, 25°C) tetrahydrofuran.
Formel vikt 822.96
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rifampin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Rifampin