Läs mer
Rifamycin B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rifamycin B |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H49NO14/c1-17-11-10-12-18(2)38(49)40-24-15-26(51-16-27(42)43)28-29(34(24)47)33(46)22(6)36-30(28)37(48)39(8,54-36)52-14-13-25(50-9)19(3)35(53-23(7)41)21(5)32(45)20(4)31(17)44/h10-15,17,19-21,25,31-32,35,44-47H,16H2,1-9H3,(H,40,49)(H,42,43)/b11-10+,14-13+,18-12-/t17-,19+,20+,21+,25-,31-,32+,35+,39-/m0/s1 |
| Formel vikt | 755.3153 |