Läs mer
Rifamycin O, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rifamycin O |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H47NO14/c1-17-11-10-12-18(2)37(48)40-24-15-39(51-16-26(42)53-39)29-27(33(24)46)32(45)22(6)35-28(29)36(47)38(8,54-35)50-14-13-25(49-9)19(3)34(52-23(7)41)21(5)31(44)20(4)30(17)43/h10-15,17,19-21,25,30-31,34,43-45H,16H2,1-9H3,(H,40,48)/b11-10+,14-13+,18-12-/t17?,19?,20?,21?,25?,30-,31+,34?,38?,39?/m0/s1 |
| Formel vikt | 753.3 |
| Procent renhet | >95% |