missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Rifamycin Sodium (Rifamycin SV Sodium), Mikromol™

Produktkod. 30050415
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050415 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050415 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3747.000250

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Rifamycin Sodium (Rifamycin SV Sodium)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Rifamycin sodium
CAS 14897-39-3
Analyt- eller komponentnamn Rifamycin sodium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C37 H46 N O12 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Rifamycin sodium, Sodium (2S,12Z,14E,16S,17S,18R,19R,20R,21S,22R,23S,24E)-21-(acetyloxy)-6,9,17,19-tetrahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-1,11-dioxo-1,2-dihydro-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan-5-olate, 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan-1,11(2H)-dione, 5,6,9,17,19,21-hexahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-, 21-acetate, sodium salt (8CI), Rifamycin, monosodium salt (9CI), 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan, rifamycin deriv., CB 01-11, Monosodium rifamycin SV, NSC 146718, Rifamycin SV sodium, Rifamycin SV sodium salt, Rifamycin sodium, Rifamycin sodium salt, Tuborin, Rifaximin Imp C (EP), Rifaximin Impurity C as Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C37H47NO12.Na/c1-16-11-10-12-17(2)36(46)38-23-15-24(40)26-27(32(23)44)31(43)21(6)34-28(26)35(45)37(8,50-34)48-14-13-25(47-9)18(3)33(49-22(7)39)20(5)30(42)19(4)29(16)41;/h10-16,18-20,25,29-30,33,40-44H,1-9H3,(H,38,46);/q;+1/p-1/b11-10+,14-13+,17-12-;/t16-,18+,19+,20+,25-,29-,30+,33+,37-;/m0./s1
LEDER [Na+].CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c([O-])c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C)cc(O)c4c3C2=O
Molekylvikt (g/mol) 719.75
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 719.2918 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.