Läs mer
Rifamycin SV sodium, 98+%, Thermo Scientific™
1146.18 SEK - 4028.31 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 14897-39-3 |
|---|---|
| Molekylformel | C37H47NNaO12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 720.77 |
| MDL-nummer | MFCD09752825 |
| InChI-nyckel | YVOFSHPIJOYKSH-DITFEXNXSA-N |
| PubChem CID | 124219641 |
| IUPAC-namn | sodium (7S,9Z,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19Z,21Z)-2,15,17,27,29-pentahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.1⁴,⁷.0⁵,²⁸]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25(29),26-octaen-13-yl acetate |
| LEDER | [Na+].CO[C@H]1\C=C/O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C=C(O)C4=C3C2=O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15475359
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63095.03 |
1g |
1146.18 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15485359
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63095.06 |
5g |
4028.31 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water, alcohol and dimethyl sulfoxide.
Notes
Air and light sensitive. Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 14897-39-3 | |
| 720.77 | |
| YVOFSHPIJOYKSH-DITFEXNXSA-N | |
| sodium (7S,9Z,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19Z,21Z)-2,15,17,27,29-pentahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.1⁴,⁷.0⁵,²⁸]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25(29),26-octaen-13-yl acetate |
| C37H47NNaO12 | |
| MFCD09752825 | |
| 124219641 | |
| [Na+].CO[C@H]1\C=C/O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C=C(O)C4=C3C2=O |
Specifikationer
| Rifamycin SV sodium | |
| Orange to Red | |
| MFCD09752825 | |
| Soluble in water,alcohol and dimethyl sulfoxide. | |
| [Na+].CO[C@H]1\C=C/O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C=C(O)C4=C3C2=O | |
| 720.77 | |
| 719.45 |
| 14897-39-3 | |
| C37H47NNaO12 | |
| 14,8218 | |
| YVOFSHPIJOYKSH-DITFEXNXSA-N | |
| sodium (7S,9Z,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19Z,21Z)-2,15,17,27,29-pentahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.1⁴,⁷.0⁵,²⁸]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25(29),26-octaen-13-yl acetate | |
| 124219641 | |
| ≥98% |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 238-965-7
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures