Läs mer
Rifamycin SV natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11454772 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454772 1 g 1g
11464772 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454772 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219151601
Kemiska identifierare
CAS 14897-39-3
Molekylformel C37H47NNaO12
Molekylvikt (g/mol) 720.77
MDL-nummer MFCD09752825
InChI-nyckel YVOFSHPIJOYKSH-DITFEXNXSA-N
Synonym rifamycin sodium salt, rifamycin sodium usan, rifamycin sv sodium salt, rifocina tn, otofa tn
PubChem CID 124219641
IUPAC-namn natrium (7S,9Z,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19Z,21Z)-2,15,17,27,29-pentahydroxi-11-metoxi-3,7,12,14,16,18,22-heptam tyl-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetracyklo[23.3.1.1',7.0',28]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25(29),26-oktaen-13-yl acetat
LEDER [Na+].CO[C@H]1\C=C/O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C=C(O)C4=C3C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rifamycin SV sodium salt
Färg Orange
Kvantitet 1 g
Fysisk form Pulver