Beskrivning
Rifamycin SV hämmar selektivt (E. coli, B. subtilis) bakteriellt DNA-beroende RNA-polymeras genom att binda till polymerasetβ -subenhet, en mekanism som liknar rifabutin. Det fungerar som en selektiv cytokrom P450 3A4-inducerare. Det har begränsad oral absorption. Det är aktivt mot grampositiva bakterier och är måttligt aktivt mot gramnegativa organismer.
- Används för att studera potentiella gener, såsom rif15 och rif16, som kan vara involverade i omvandlingen av rifamycin SV till rifamycin B
- Potentiell behandling för resenärsdiarré (TD), Clostridium difficile-associerad sjukdom (CDAD) och reumatoid knäsynovit
- Det används i elektronspinresonansstudier
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 14897-39-3 |
| Molekylformel | C37H47NNaO12 |
| MDL-nummer | MFCD09752825 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | rifamycin sodium salt, rifamycin sodium usan, rifamycin sv sodium salt, rifocina tn, otofa tn |
| Löslighetsinformation | Etanol: löslig (50 mg/ml) |
| InChI-nyckel | YVOFSHPIJOYKSH-DITFEXNXSA-N |
| LEDER | [Na+].CO[C@H]1\C=C/O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C=C(O)C4=C3C2=O |
| IUPAC-namn | natrium (7S,9Z,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19Z,21Z)-2,15,17,27,29-pentahydroxi-11-metoxi-3,7,12,14,16,18,22-heptam tyl-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetracyklo[23.3.1.1',7.0',28]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25(29),26-oktaen-13-yl acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 720.77 |
| Visa mer |