Läs mer
Rifapentine, MedChemExpress
Beskrivning
Rifapentine (DL 473) is an antibiotic compound used in the treatment of tuberculosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rifapentine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 61379-65-5 |
| Färg | Red |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C47H64N4O12 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | DL 473 Cyclopentylrifampicin |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (57.01 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |