Läs mer
Rifaximin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310076
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310076 1 ml
1 options
Produktkod. 30310076 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16814700AL1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rifaximin
CAS 80621-81-4
Analyt- eller komponentnamn Rifaximin
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C43 H51 N3 O11
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (2S,16Z,18E,20S,21S,22R,23R,24R,25S,26R,27S,28E)5,6,21,23-Tetrahydroxy-27-methoxy-2,4,11,16,20,22,24,26-octamethyl-1,15-dioxo-1,2-dihydro-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienoimino)[1]benzofuro[4,5-e]pyrido[1,2-a]benzimidazol-25-yl acetate, 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)benzofuro[4,5-e]pyrido[1,2-a]benzimidazole-1,15(2H)-dione, 25-(acetyloxy)-5,6,21,23-tetrahydroxy-27-methoxy-2,4,11,16,20,22,24,26-octamethyl-, [2S-(2R*,16Z,18E,20R*,21R*,22S*,23S*,24S*,25R*,26S*,27R*,28E)]-, L 105, L 105 (ansamacrolide antibiotic), L 105SV, Rifamycin L 105, Rifamycin L 105SV, Rifaximin, Xifaxan, refaximin
InChI formel InChI=1S/C43H51N3O11/c1-19-14-16-46-28(18-19)44-32-29-30-37(50)25(7)40-31(29)41(52)43(9,57-40)55-17-15-27(54-10)22(4)39(56-26(8)47)24(6)36(49)23(5)35(48)20(2)12-11-13-21(3)42(53)45-33(34(32)46)38(30)51/h11-18,20,22-24,27,35-36,39,48-51H,1-10H3,(H,45,53)/b12-11+,17-15+,21-13-/t20-,22+,23+,24+,27-,35-,36+,39+,43-/m0/s1
LEDER CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C)c5c(nc6cc(C)ccn56)c4c3C2=O
IUPAC-namn (2S,16Z,18E,20S,21S,22R,23R,24R,25S,26R,27S,28E)5,6,21,23-Tetrahydroxy-27-metoxy-2,4,11,16,20,22,24,26-oktametyl-1,15-dioxo-1,2-dihydro-2,7-(epoxypentadeka[1,11,13]trienoimino)[1]bensofro[4,5-e]pyrido[1,2-a]benzimidazol-25-ylacetat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 785.88
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 785,3524 g/mol