Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rifaximin, 98 %
Produktkod. 15698745 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15698745 5 g 5g
15688745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15698745 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 461680050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 80621-81-4 | C43H51N3O11 | 785.89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80621-81-4
Molekylformel C43H51N3O11
Molekylvikt (g/mol) 785.89
MDL-nummer MFCD00864973
InChI-nyckel NZCRJKRKKOLAOJ-XRCRFVBUSA-N
Synonym rifaximin
PubChem CID 72698618
IUPAC-namn (7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17,36-tetrahydroxi-11-metoxi-3,7,12,14,16,18,22,30-oktametyl-7xod-6,82-oktametyl-7xod, ioxa-24,27,33-triazahexacyklo[23.10.1.1⁴,⁷.0⁵,³⁵.0²⁶,³⁴.0²⁷,³²]hep tatriaconta-1,3,5(35),9,19,21,25(36),26(34),28,30,32-undecaen-13-yl acetat
LEDER CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C1=C(N=C5C=C(C)C=CN15)C4=C3C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rifaximin
Smältpunkt 218,0 °C till 220,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 785.88
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.