Läs mer
RIG-1 modulator 1, MedChemExpress
Beskrivning
RIG-1 modulator 1 is an anti-viral compound which can be useful for the treatment of viral infections including influenza virus, HBV, HCV and HIV extracted from patent WO 2015172099 A1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RIG-1 modulator 1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1428729-63-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H17N5OS2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 35 mg/mL (104.34 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=NC2=CC=C(SC(C)=N3)C3=C2S1)NCCN(C)C |
| Visa mer |