Läs mer
RIG-I Antibody (OTI6C1), DyLight 550, R&D Systems™
Produktkod. 18100997 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18100997 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18100997 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP273909R
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
RIG-I Monoclonal specifically detects RIG-I in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen RIG-I
Användningsområden Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI6C1
Konjugera DyLight 550
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulering 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 58, DEAD box protein 58, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide, DKFZp686N19181, EC 3.6.4.13, FLJ13599, probable ATP-dependent RNA helicase DDX58, retinoic acid inducible gene I, Retinoic acid-inducible gene 1 protein, Retinoic acid-inducible gene I protein, RIG-1, RIG-IDKFZp434J1111, RNA helicase RIG-I
Gensymboler RIGI
Värd art Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human RIG-I (NP_055129) produced in HEK293T cells.
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Phospho Specific
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23586.0
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Isotyp IgG2a
Produktlinje Novus