Läs mer
BINDER™ Accessport med silikonplugg, höger åtkomst
Produktkod. 15902982 Handla allt BINDER Produkter
Material:
Silikon
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15902982
Brand: BINDER™ 80121333
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BINDER™ Right Access Port är ett tillbehör för användning till höger om en mängd olika kammare och inkubatorer.
  • För användning till höger
  • Inkluderar silikonplugg
  • För användning med ett brett utbud av BINDER™ inkubatorer och kammare
Specifikationer
Beskrivning Åtkomstport med silikonplugg - 80 mm, höger
För användning med (utrustning) BINDER Chambers Series MKT
Material Silikon
Typ Tillbehörsportar
Inkluderar Silikonplugg
Diameter (metrisk) Insida 80 mm