Läs mer
BINDER™ Accessport med silikonplugg, höger åtkomst
Handla allt BINDER Produkter
Material:
Silikon
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning till höger
- Inkluderar silikonplugg
- För användning med ett brett utbud av BINDER™ inkubatorer och kammare
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Åtkomstport med silikonplugg - 100 mm, höger |
| För användning med (utrustning) | BINDER Chambers Series MK |
| Material | Silikon |
| Typ | Tillbehörsportar |
| Inkluderar | Silikonplugg |
| Diameter (metrisk) Insida | 100 mm |