Läs mer
BINDER™ Höger åtkomstport (50 till 125 mm)
Produktkod. 16494099 Handla allt BINDER Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
BINDER Chambers Series KT
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
16494099 BINDER Chambers Series KT Varje
1 options
Produktkod. 16494099 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 80121163
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med: KT 170, KT 53, KT 115
  • För användning till höger
  • Inkluderar silikonplugg
  • För användning med ett brett utbud av BINDER™ inkubatorer och kammare
Specifikationer
Beskrivning Åtkomstport med silikonplugg - 50 mm, höger
För användning med (utrustning) BINDER Chambers Series KT
Material Stål
Typ Tillbehörsportar
Inkluderar Silikonplugg
Diameter (metrisk) Insida 50 mm