Beskrivning
- Brady™ DuraSleeve™ utskrivbara inlägg skapar en hållbar legend
- Styv konstruktion av DuraSleeve™ trådmärkningssystem ger skär som enkelt kan sättas in i en ren bärare
- Förklaring kan ändras före eller efter uppsägning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Icke vidhäftande |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Tejpa |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Tråd- och kabelmarkörer |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Märkning av tråd och kabel |
| För användning med (utrustning) | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
| Etiketter per rad | 1 Etikett |
| Visa mer |