Läs mer
Brady™ Stel DuraSleeve™ Polyester Wire Marking Inserts för M710
Produktkod. 17838024
Change view
Mått (L x B):
4,4 x 10 mm
4,4 x 12 mm
4,4 x 16 mm
4,4 x 23 mm
4,4 x 30,63 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17838024 4,4 x 10 mm
17898094 4,4 x 12 mm
17837944 4,4 x 16 mm
17877944 4,4 x 23 mm
17867944 4,4 x 30,63 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17838024 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 311996
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stel DuraSleeve™ Trådmärkningsinsatser för användning med Brady Skrivare M710.
  • Brady™ DuraSleeve™ utskrivbara inlägg skapar en hållbar legend
  • Styv konstruktion av DuraSleeve™ trådmärkningssystem ger skär som enkelt kan sättas in i en ren bärare
  • Förklaring kan ändras före eller efter uppsägning
Specifikationer
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Produkttyp Tråd- och kabelmarkörer
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elmärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Etiketter per rad 1 Etikett
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +248 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0,0138 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.35 mm
Mått (L x B) 4,4 x 10 mm
Längd (engelska) 0,173 tum.
Bredd (engelska) 0,394 tum.
Bredd (metrisk) 10 mm
Alternativt artikelnummer M7-10x4.4-7697-WT