Läs mer
Brady™ Stel DuraSleeve™ Vinyltrådsmarkeringsinsatser för M710
Produktkod. 17828024
Change view
Mått (L x B):
4,4 x 10 mm
4,4 x 12 mm
4,4 x 16 mm
4,4 x 23 mm
4,4 x 30 mm
Färg:
Gult
Vitt
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg
17828024 4,4 x 10 mm Vitt
17888094 4,4 x 12 mm Vitt
17847944 4,4 x 16 mm Vitt
17858024 4,4 x 23 mm Vitt
17857944 4,4 x 30 mm Vitt
17858094 4,4 x 10 mm Gult
17887854 4,4 x 12 mm Gult
17868094 4,4 x 23 mm Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17828024 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 311994
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stel DuraSleeve™ Trådmärkningsinsatser för användning med Brady Skrivare M710.
  • Brady™ DuraSleeve™ utskrivbara inlägg skapar en hållbar legend
  • Styv konstruktion av DuraSleeve™ trådmärkningssystem ger skär som enkelt kan sättas in i en ren bärare
  • Förklaring kan ändras före eller efter uppsägning
Specifikationer
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Tejpa
Material Vinyl
Produkttyp Tråd- och kabelmarkörer
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Etiketter per rad 1 Etikett
Kvantitet 500 etiketter
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,0098 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.249 mm
Mått (L x B) 4,4 x 10 mm
Längd (engelska) 0,17 tum.
Bredd (engelska) 0,39 tum
Bredd (metrisk) 10 mm
Alternativt artikelnummer M7-10x4.4-7696-WT