Läs mer
Brady™ Stel DuraSleeve™ Vinyltrådsmarkeringsinsatser för M710
Produktkod. 17888094 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
4,4 x 10 mm
4,4 x 12 mm
4,4 x 16 mm
4,4 x 23 mm
4,4 x 30 mm
Färg:
Gult
Vitt
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg
17888094 4,4 x 12 mm Vitt
17828024 4,4 x 10 mm Vitt
17847944 4,4 x 16 mm Vitt
17858024 4,4 x 23 mm Vitt
17857944 4,4 x 30 mm Vitt
17858094 4,4 x 10 mm Gult
17887854 4,4 x 12 mm Gult
17868094 4,4 x 23 mm Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17888094 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 311997
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00 SEK
    501.08 SEK / Paket med 500
    Save 5.92 SEK
    1% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Stel DuraSleeve™ Trådmärkningsinsatser för användning med Brady Skrivare M710.
  • Brady™ DuraSleeve™ utskrivbara inlägg skapar en hållbar legend
  • Styv konstruktion av DuraSleeve™ trådmärkningssystem ger skär som enkelt kan sättas in i en ren bärare
  • Förklaring kan ändras före eller efter uppsägning
Specifica
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Tejpa
Material Självlaminerande vinyl
Produkttyp Tråd- och kabelmarkörer
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Etiketter per rad 1 Etikett
Kvantitet 500 etiketter
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,0098 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.249 mm
Mått (L x B) 4,4 x 12 mm
Längd (engelska) 0,17 tum.
Bredd (engelska) 0,47 tum.
Bredd (metrisk) 12 mm
Alternativt artikelnummer M7-12x4.4-7696-WT
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.