Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ Fast ram 384-brunnars PCR-plattor
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Genomskinlig
Ogenomskinlig
Tja Färg:
Genomskinlig
Vitt
Beskrivning
- Stark polykarbonatram för att säkerställa säker hantering i halvautomatiska och automatiserade pipetteringssystem och optimalt avdunstningsskydd
- Styv ram tillåter användning av mycket tunnväggiga brunnar av 100 % ny polypropen av medicinsk kvalitet
- Tunna väggar tillåter snabb överföring av temperaturen som specificeras av cyklern, vilket minskar cykeltiderna
- För qPCR finns vita plattor tillgängliga som reflekterar fluorescenssignalerna optimalt
- Renrumskvalitet på PCR-förbrukningsvaror från BRAND™ garanterar tillförlitliga resultat som uppfyller kvalitetsnivåns renhetskriterier BIO-CERT™ PCR-kvalitet
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Bindande egendom | Nej |
| Certifikat och efterlevnad | BIO-CERT™ PCR-kvalitet |
| Formatera | Standard |
| Lock | Nej |
| Beskrivning | PCR-platta 384-brunnar, stel ram, PC/PP, frostad, brunnar vit, Roche™ Lightcycler™ , BioRad , BIO-CERT™ PCR-KVALITET |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förpackning | Bagged |
| Färg | Genomskinlig |
| Visa mer |