Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ Fast ram 384-brunnars PCR-plattor
Produktkod. p-7229349 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Genomskinlig
Ogenomskinlig
Tja Färg:
Genomskinlig
Vitt
Produktkod. 17881252
Brand: BRANDTECH™ BRAND™ 781538
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
384-brunnars PCR-plattor är en ekonomisk lösning för automatiska analyser med hög genomströmning.
  • Stark polykarbonatram för att säkerställa säker hantering i halvautomatiska och automatiserade pipetteringssystem och optimalt avdunstningsskydd
  • Styv ram tillåter användning av mycket tunnväggiga brunnar av 100 % ny polypropen av medicinsk kvalitet
  • Tunna väggar tillåter snabb överföring av temperaturen som specificeras av cyklern, vilket minskar cykeltiderna
  • För qPCR finns vita plattor tillgängliga som reflekterar fluorescenssignalerna optimalt
  • Renrumskvalitet på PCR-förbrukningsvaror från BRAND™ garanterar tillförlitliga resultat som uppfyller kvalitetsnivåns renhetskriterier BIO-CERT™ PCR-kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Bindande egendom Nej
Certifikat och efterlevnad BIO-CERT™ PCR-kvalitet
Formatera Standard
Lock Nej
Beskrivning PCR-platta 384-brunnar, stel ram, PC/PP, frostad, brunnar transparent, BIO-CERT™ PCR-KVALITET
Array 16 x 24
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förpackning Bagged
Färg Ogenomskinlig
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp PCR 96-well plate
För användning med (utrustning) PCR-maskin
Kjol stil Full
Material Polykarbonat, Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.03 mL
Antal Wells 384
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej belagd
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Ja
Antal per förpackning 50
Profil Låg profil
RNase fri Ja
Tja Färg Genomskinlig
Längd (metrisk) 26 cm
Bredd (metrisk) 23 cm
Höjd (metrisk) 9 cm
Lämplig för ändamålet PCR-klar