Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ Styv ram 96-brunnars PCR-plattor
Produktkod. 17801262 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Genomskinlig
Guld
Klart
Matt
Rött
Vitt
Kjol stil:
Full
Semi
Profil:
Låg profil
Standard
Volym (metrisk) Tja:
0,15 ml
0,2 ml
Produktkod. 17801262
Brand: BRANDTECH™ BRAND™ 781543
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För medelhög och hög provgenomströmning är dessa 96-brunnars plattor en effektiv lösning för PCR och qPCR.
  • Starka polykarbonatbågar säkerställer säker hantering i halvautomatiska och automatiserade pipetteringssystem och optimalt avdunstningsskydd
  • Styv ram tillåter användning av mycket tunnväggiga brunnar av 100 % ny polypropen av medicinsk kvalitet
  • Enhetlig och tunn väggtjocklek av brunnarna säkerställer snabb överföring av temperatur från cykler till provet, vilket minskar cykeltiderna
  • Ett antal kjolval säkerställer god passform i vanliga termocykler för effektiv värmeöverföring
  • Olika färger hjälper till att skilja mellan arbetsflödesstegen (för qPCR finns vita plattor tillgängliga som reflekterar fluorescenssignaler optimalt)
  • Renrumskvalitet garanterar tillförlitliga resultat, eftersom plattor produceras under kontrollerade renrumsförhållanden och därmed uppfyller kvalitetsnivåns renhetskriterier BIO-CERT™ PCR-kvalitet (fri från DNA, RNas, DNas, pyrogener och PCR-hämmare)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Bindande egendom Untreated
Certifikat och efterlevnad BIO-CERT™ PCR-kvalitet
Formatera Standard
Beskrivning PCR-platta 96-brunnar, styv ram, PC/PP, röd, full kjol, låg profil, brunnar genomskinliga, BIO-CERT™ PCR-kvalitet
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förpackning Bagged
Färg Rött
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp PCR 96-well plate
För användning med (utrustning) PCR Cycler
Kjol stil Full
Material Polykarbonat, Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0,15 ml
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Non-treated
Well Shape Rund
Profil Låg profil
Tja Färg Genomskinlig
Längd (metrisk) 26 cm
Bredd (metrisk) 26 cm
Höjd (metrisk) 13 cm
Lämplig för ändamålet PCR-klar