Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ Styv ram 96-brunnars PCR-plattor
Produktkod. 17821242 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Genomskinlig
Guld
Klart
Matt
Rött
Vitt
Kjol stil:
Full
Semi
Profil:
Låg profil
Standard
Volym (metrisk) Tja:
0,15 ml
0,2 ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kjol stil Profil Volym (metrisk) Tja
17821242 Klart Full Låg profil 0,15 ml
17831242 Vitt Full Låg profil 0,15 ml
17861242 Blått Semi Standard 0,2 ml
17891252 Matt Full Låg profil 0,15 ml
17811262 Guld Full Låg profil 0,15 ml
17811242 Blått Full Låg profil 0,15 ml
17851242 Genomskinlig Semi Standard 0,2 ml
17841242 Genomskinlig Semi Låg profil 0,15 ml
17801262 Rött Full Låg profil 0,15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17821242 Leverantör BRANDTECH™ BRAND™ Leverantörsnummer 781544
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För medelhög och hög provgenomströmning är dessa 96-brunnars plattor en effektiv lösning för PCR och qPCR.
  • Starka polykarbonatbågar säkerställer säker hantering i halvautomatiska och automatiserade pipetteringssystem och optimalt avdunstningsskydd
  • Styv ram tillåter användning av mycket tunnväggiga brunnar av 100 % ny polypropen av medicinsk kvalitet
  • Enhetlig och tunn väggtjocklek av brunnarna säkerställer snabb överföring av temperatur från cykler till provet, vilket minskar cykeltiderna
  • Ett antal kjolval säkerställer god passform i vanliga termocykler för effektiv värmeöverföring
  • Olika färger hjälper till att skilja mellan arbetsflödesstegen (för qPCR finns vita plattor tillgängliga som reflekterar fluorescenssignaler optimalt)
  • Renrumskvalitet garanterar tillförlitliga resultat, eftersom plattor produceras under kontrollerade renrumsförhållanden och därmed uppfyller kvalitetsnivåns renhetskriterier BIO-CERT™ PCR-kvalitet (fri från DNA, RNas, DNas, pyrogener och PCR-hämmare)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Bindande egendom Untreated
Certifikat och efterlevnad BIO-CERT™ PCR-kvalitet
Formatera Standard
Beskrivning PCR-platta 96-brunnar, styv ram, PC/PP, grön, full kjol, låg profil, brunnar genomskinliga, BIO-CERT™ PCR-KVALITET
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förpackning Bagged
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp PCR 96-well plate
För användning med (utrustning) PCR Cycler
Kjol stil Full
Material Polykarbonat, Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0,15 ml
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Untreated
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Profil Låg profil
Tja Färg Genomskinlig
Längd (metrisk) 26 cm
Bredd (metrisk) 26 cm
Höjd (metrisk) 13 cm
Lämplig för ändamålet PCR-klar