Beskrivning
- Starka polykarbonatbågar säkerställer säker hantering i halvautomatiska och automatiserade pipetteringssystem och optimalt avdunstningsskydd
- Styv ram tillåter användning av mycket tunnväggiga brunnar av 100 % ny polypropen av medicinsk kvalitet
- Enhetlig och tunn väggtjocklek av brunnarna säkerställer snabb överföring av temperatur från cykler till provet, vilket minskar cykeltiderna
- Ett antal kjolval säkerställer god passform i vanliga termocykler för effektiv värmeöverföring
- Olika färger hjälper till att skilja mellan arbetsflödesstegen (för qPCR finns vita plattor tillgängliga som reflekterar fluorescenssignaler optimalt)
- Renrumskvalitet garanterar tillförlitliga resultat, eftersom plattor produceras under kontrollerade renrumsförhållanden och därmed uppfyller kvalitetsnivåns renhetskriterier BIO-CERT™ PCR-kvalitet (fri från DNA, RNas, DNas, pyrogener och PCR-hämmare)
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Bindande egendom | Untreated |
| Certifikat och efterlevnad | BIO-CERT™ PCR-kvalitet |
| Formatera | Standard |
| Beskrivning | PCR-platta 96-brunnar, styv ram, PC/PP, vit, full kjol, låg profil, brunnar vit, BIO-CERT™ PCR-KVALITET |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förpackning | Bagged |
| Bindningstyp | 8 x 12 |
| Färg | Vitt |
| Visa mer |