Läs mer
Quickfit™ Fortsatt huvud vertikal återställningsadapter
Produktkod. p-8012613
Storlek:
19/26 (kon)
19/26 (kondensor), 19/26 (kolv)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15507970
Brand: Quickfit SH2/22
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används i destillationsaggregat där kondensorn monteras i vertikalt läge
  • Används i destillationsaggregat där kondensorn monteras i vertikalt läge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Används i destillationsaggregat där kondensorn monteras i vertikalt läge
Typ Vertikal återhämtning fortfarande huvud
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 3585
Storlek 19/26 (kon)