Läs mer
Justrite Rigid-Lock QuickBerm™
Produktkod. 30048944
Change view
Mått (L x B x H):
2032 x 1422 x 305 mm
2642 x 1422 x 305 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H)
30048944 2032 x 1422 x 305 mm
30048943 2642 x 1422 x 305 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30048944 Leverantör Justrite Leverantörsnummer JEN28512BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11719.26 SEK
    6942.89 SEK / Paket med 1
    Save 4776.37 SEK
    40% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Hållbar inkörningsbehållare för trummor, IBC-väskor och tankar.
  • Exceptionell arbetskomfort tack vare 12,7 modifierad PVC-belagd väv är lämplig för att placera tunga material i arbetsutrymmet, enstaka kör-in eller -ut scenarier och fotgängare trafik
  • Kemikaliebeständig och tål långvarig UV-exponering– utmärkt för utomhusbruk
  • Patenterat Rigid-Lock integrerat väggstödsystem i rostfritt stål är 30 cm djupt och låser vid 90° för säker, läckagesäker inneslutning
Specifikationer
Material Polypropen, PVC
Typ Spillpall
Mått (L x B x H) 2032 x 1422 x 305 mm
Vikt (engelska) 24 lb.
Vikt (metrisk) 10.9 kg