Läs mer
Brady™ Styv polypropenklass AB Brandsläckare piktogram tecken
Produktkod. 11760324 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
200 x 250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11760324 200 x 250 mm Varje
1 options
Produktkod. 11760324 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 252084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 SEK
    121.28 SEK / Paket med 1
    Save 7.72 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Alternativt artikelnummer STF 596-200X250-B7527
Höjd (metrisk) 250 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Mått (L x B) 200 x 250 mm