Läs mer
Brady™ Styv polypropen obligatoriska tecken
Diameter (metrisk):
315 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NF X 08-003-1 and 08-003-3 NX and the European Directive 92/58 / EEC |
| Material | Polypropylene |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Beskrivning | Rigid Polypropylene |
| Diameter (metrisk) | 400 mm |
| För användning med (applikation) | Indoor and outdoor safety signs |
| Tjocklek | 0015 mm |
| Form | Round |
| Visad text | Protection of sight |
| Produkttyp | Mini Pictogram Safety Sign |
| Visa mer |