Läs mer
Brady™ Styv polypropen förbudsskyltar
Visad text:
Försvaret får använda mobiltelefoner
Stående och parkering förbjudet
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | PIC 226-DIA 200-B7527 |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 1 st |
| Beskrivning | Styv polypropen |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |
| För användning med (applikation) | Används för en mängd olika applikationer både inomhus och utomhus |
| Tjocklek | 0.158 mm |
| Bredd (metrisk) | 105 mm |
| Form | Rund |
| Visad text | Stående och parkering förbjudet |
| Visa mer |