Läs mer
Brady™ Styv polypropen förbudsskyltar
Visad text:
Försvaret får använda mobiltelefoner
Stående och parkering förbjudet
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NF X 08-003-1 and 08-003-3 NX and the European Directive 92/58 / EEC |
| Material | Polypropylene |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Beskrivning | Rigid Polypropylene |
| Diameter (metrisk) | 315 mm |
| För användning med (applikation) | Used for a wide variety of applications both indoors and outdoors |
| Max. Temperatur (metrisk) | 120°C |
| Bredd (metrisk) | 105 mm |
| Form | Round |
| Visad text | Försvaret får använda mobiltelefoner |
| Visa mer |