Läs mer
Brady™ Rigid Polypropylene Safety Signs
Visad text:
DANGER of Suffocation
Harmful or Irritating Material
Oxidizer
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropylene |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Beskrivning | Rigid Polypropylene |
| För användning med (applikation) | Used for a wide variety of applications both indoors and outdoors |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |
| Form | Triangular |
| Visad text | DANGER of Suffocation |
| Produkttyp | Hazard Warning Sign |