missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Rilapladib, MedChemExpress
Beskrivning
Rilapladib (SB 659032) is a selective Lp-PLA2 (lipoprotein-associated phospholipase A2) inhibitor with an IC50 of 230 pM. Rilapladib (SB 659032) is also a PAFR (Platelet Activating Factor Receptor) antagonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rilapladib |
| CAS | 412950-08-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C40H38F5N3O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | SB 659032 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 86.67 mg/mL (117.79 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N(C1CCN(CCOC)CC1)CC2=CC=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)C=C2)CN4C(SCC5=CC=CC(F)=C5F)=CC(C6=C4C=CC=C6)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 735.81 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?