Läs mer
Riley™ Tilla Skyddsglasögon
Produktkod. 31702886
Change view
Linsfärg:
Grå
Klart
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsfärg
31702886 Klart
31702889 Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31702886 Leverantör Riley™ Leverantörsnummer RLY00461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2369.37 SEK
    1392.27 SEK / Paket med 20
    Save 977.10 SEK
    41% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddsglasögon med överglasögon som erbjuder full täckning med skydd för panna och sidor, designade för komfort och kompatibilitet med receptbelagda glasögon.
  • Kan bäras över glasögon
  • Ventilerade tempelspetsar och sidosköldar
  • Pannskydd
  • Anti-dim-lins
  • UV400-skydd
  • Idealiskt att bäras av besökare på sidan
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE eller - UKCA eller - EN 166:2001
Linsbeläggning Fuktavvisande medel, UV-behandlad
Linsfärg Klart
Produkttyp Overglass
För användning med (applikation) Komponent- och produktmontering, träarbete och tillverkning, glas och glas, mätning
Ram färg Klart
Transmittansvärde 92%
Vikt (metrisk) 44 g
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat (högpåverkande)
Rammaterial Polykarbonat
UV-skydd UV400
Ramtyp Indirekt ventilerad