Läs mer
Riley™ Riley Tilla Safety Glasses
Linsfärg:
Clear
Gray
Beskrivning
- Can be worn over spectacles
- Ventilated temple tips and side shields
- Brow protection
- Anti-fog lens
- UV400 protection
- Ideal to be worn by site visitors
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE or - UKCA or - EN 166:2001 |
| Linsbeläggning | Moisture Repellent, UV-treated |
| Linsfärg | Gray |
| Produkttyp | Overglasses |
| För användning med (applikation) | Component and Product Assembly, Woodwork and Fabrication, Glass and Glazing, Surveying |
| Ram färg | Gray |
| Transmittansvärde | 14% |
| Vikt (metrisk) | 44 g |
| Material | Polycarbonate |
| Disponibel | Reusable |
| Visa mer |