Läs mer
Rilmazafone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rilmazafone Hydrochloride |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20Cl2N6O3.ClH/c1-28(2)21(32)20-26-17(11-25-18(30)10-24)29(27-20)16-8-7-12(22)9-14(16)19(31)13-5-3-4-6-15(13)23;/h3-9H,10-11,24H2,1-2H3,(H,25,30);1H |
| Formel vikt | 510.0741 |