missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Rilmenidine Dihydrogen Phosphate, Mikromol™

Produktkod. 30049354
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049354 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049354 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3669.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Rilmenidine Dihydrogen Phosphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Rilmenidine Dihydrogen Phosphate
CAS 85409-38-7
Analyt- eller komponentnamn Rilmenidine Dihydrogen Phosphate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H16 N2 O . H3 O4 P
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Rilmenidine dihydrogen phosphate, N-(Dicyclopropylmethyl)-4,5-dihydro-oxazol-2-amine dihydrogen phosphate (1:1), S 3341-3, Rilmenidine for system suitability
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O.H3O4P/c1-2-7(1)9(8-3-4-8)12-10-11-5-6-13-10;1-5(2,3)4/h7-9H,1-6H2,(H,11,12);(H3,1,2,3,4)
LEDER OP(=O)(O)O.C1CN=C(NC(C2CC2)C3CC3)O1
IUPAC-namn N-(dicyclopropylmethyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine;phosphoric acid
Molekylvikt (g/mol) 278.24
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 278.1032 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.