Läs mer
Rilmenidine Hemifumarate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rilmenidine Hemifumarate |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C10H16N2O.C4H4O4/c2*1-2-7(1)9(8-3-4-8)12-10-11-5-6-13-10;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*7-9H,1-6H2,(H,11,12);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+ |
| Formel vikt | 476.263 |