missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Rilpivirine Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 17992676
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992676 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17992676 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3376.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Rilpivirine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Rilpivirine Hydrochloride
CAS 700361-47-3
Analyt- eller komponentnamn Rilpivirine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C22 H18 N6 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Rilpivirine Hydrochloride, Benzonitrile, 4-[[4-[[4-[(1E)-2-cyanoethenyl]-2,6-dimethylphenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]-, hydrochloride (1:1), Benzonitrile, 4-[[4-[[4-[(1E)-2-cyanoethenyl]-2,6-dimethylphenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]-, monohydrochloride (9CI), Rilpirivine, Rilpivirine hydrochloride, TMC 278 hydrochloride, R314585
InChI formel InChI=1S/C22H18N6.ClH/c1-15-12-18(4-3-10-23)13-16(2)21(15)27-20-9-11-25-22(28-20)26-19-7-5-17(14-24)6-8-19;/h3-9,11-13H,1-2H3,(H2,25,26,27,28);1H/b4-3+;
LEDER Cl.Cc1cc(\C=C\C#N)cc(C)c1Nc2ccnc(Nc3ccc(cc3)C#N)n2
IUPAC-namn 4-[[4-[4-[(E)-2-cyanoethenyl]-2,6-dimethylanilino]pyrimidin-2-yl]amino]benzonitrile;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 402.88
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 402.136 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.