Läs mer
Rilpivirine, MedChemExpress
Beskrivning
Rilpivirine (R278474) is a potent and specific diarylpyrimidine (DAPY) non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). Rilpivirine has high antiviral activity against wild-type HIV (EC50=0.4 nM) and mutant viruses (EC50=0.1-2.0 nM). Rilpivirine has a high genetic barrier to resistance development of HIV.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rilpivirine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 500287-72-9 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H18N6 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | R278474 TMC278 DB08864 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (136.46 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |