Läs mer
Rilpivirine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rilpivirine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18N6/c1-15-12-18(4-3-10-23)13-16(2)21(15)27-20-9-11-25-22(28-20)26-19-7-5-17(14-24)6-8-19/h3-9,11-13H,1-2H3,(H2,25,26,27,28)/b4-3+ |
| Formel vikt | 366.1593 |
| Procent renhet | >95% |