Läs mer
Riluzole-13C,15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Riluzole-13C,15N2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)/i7+1,12+1,13+1 |
| Formel vikt | 237.0049 |