Läs mer
Riluzole 5-Trifluoromethoxy Isomer, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Riluzole 5-Trifluoromethoxy Isomer |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-6-5(3-4)13-7(12)15-6/h1-3H,(H2,12,13) |
| Formel vikt | 234.0075 |