Läs mer
Riluzol, LoGiCal
Produktkod. 30458570
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458570 10 mg
1 options
Produktkod. 30458570 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1382.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Riluzole
CAS 1744-22-5
Analyt- eller komponentnamn Riluzole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H5 F3 N2 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 6-(Trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, Benzothiazole, 2-amino-6-(trifluoromethoxy)- (7CI,8CI), 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-(Trifluoromethoxy)-2-aminobenzothiazole, 6-Trifluoromethoxybenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Trifluoromethoxybenzothiazol-2-ylamine, PK 26124, RP 54274, Rilutek, Rilutor, Riluzole
InChI formel InChI=1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1nc2ccc(OC(F)(F)F)cc2s1
IUPAC-namn 6-(trifluorometoxi)-1,3-bensotiazol-2-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 234.2
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 234,0075 g/mol