Läs mer
Riluzol, Mikromol™
Produktkod. 30051821
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30051821 250 mg
1 options
Produktkod. 30051821 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1382.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Riluzol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Riluzole
CAS 1744-22-5
Analyt- eller komponentnamn Riluzole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H5 F3 N2 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 6-(Trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, Benzothiazole, 2-amino-6-(trifluoromethoxy)- (7CI,8CI), 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-(Trifluoromethoxy)-2-aminobenzothiazole, 6-Trifluoromethoxybenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Trifluoromethoxybenzothiazol-2-ylamine, PK 26124, RP 54274, Rilutek, Rilutor, Riluzole
InChI formel InChI=1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
LEDER Nc1nc2ccc(OC(F)(F)F)cc2s1
IUPAC-namn 6-(trifluorometoxi)-1,3-bensotiazol-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 234.2
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 234,0075 g/mol