Läs mer
Rimacalib, MedChemExpress
Beskrivning
Rimacalib (SMP 114) is a Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII) inhibitor, with IC50s of ∼1 μM for CaMKIIα to ∼30 μM for CaMKIIγ.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rimacalib |
| CAS | 215174-50-8 |
| Färg | Pink |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H23FN4O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | SMP 114 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (316.90 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N=C(N1CCOCC1)NC2=CC([C@H](C3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C(F)=C3)C)=NO2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.44 |
| Visa mer |