Läs mer
Rimacalib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rimacalib |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23FN4O2/c1-15(17-7-8-18(19(23)13-17)16-5-3-2-4-6-16)20-14-21(29-26-20)25-22(24)27-9-11-28-12-10-27/h2-8,13-15H,9-12H2,1H3,(H2,24,25)/t15-/m0/s1 |
| Formel vikt | 394.1805 |